SAB4700749
Monoclonal Anti-PRR7 / TRAP3 antibody produced in mouse
clone TRAP3/10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-TRAP3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TRAP3/10, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... PRR7(80758)
Descrição geral
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade