Documentos
SAB4700748
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD180 antibody produced in mouse
clone G28-8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Bgp95, Anti-LY64, Anti-RP105
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
G28-8, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
FUNC: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD180(4064)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody G28-8 recognizes CD180, a 95-105 kDa TLR-like glycoprotein expressed on peripheral blood monocytes and dendritic cells, mantle zone B cells and marginal zone B cells, but very weakly on germinal center B cells.
Imunogênio
Human tonsillar B cells
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.