Documentos Principais
SAB4700694
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD324-PE antibody produced in mouse
clone 67A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-E-Cadherin
Selecione um tamanho
100 TEST
R$ 1.706,00
R$ 1.706,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 TEST
R$ 1.706,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
R$ 1.706,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
67A4, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunoblotting: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody 67A4 recognizes CD324 / E-cadherin, an approximately 100 kDa epithelial cell adhesion molecule, whose detection is important for determination of invasive potential of epithelial neoplasms.
HLDA VIII.
Imunogênio
T-47D cells
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)