Documentos Principais
SAB4700628
Sigma-Aldrich
Anti-VCP antibody, Mouse monoclonal
clone Hs-14, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
conjugado:
unconjugated
application:
clone:
Hs-14, monoclonal
reatividade de espécies:
mouse, human
citations:
1
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Hs-14, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
Isotipo
IgM
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCP(7415)
Descrição geral
The antibody Hs-14 reacts with a 220 kDa testis-specific human intra-acrosomal protein associated with the membranes of the acrosomal vesicle.
Imunogênio
Diazlyzed acid extract of human sperm
Aplicação
Suggested working dilution for immunofluoresence is 10 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)