SAB4700552
Monoclonal Anti-Cd3e antibody produced in hamster
clone 145-2C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD3
About This Item
fonte biológica
hamster
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
145-2C11, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
mouse ... Cd3e(12501)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)