Documentos Principais
SAB4700379
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD11a-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-25, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-ITGAL-Biotin, Anti-LFA-1 α chain
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 1.874,00
R$ 1.874,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 1.874,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.874,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-25, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGAL(3683)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody MEM-25 reacts with CD11a (alpha subunit of human LFA-1), a 170-180 kDa type I transmembrane glycoprotein expressed on B and T lymphocytes, monocytes, macrophages, neutrophils, basophils and eosinophils.
Imunogênio
Leukocytes from a pacient suffering from a LGL-type leukaemia
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis. Suggested working dilution is 1:120. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)