Documentos Principais
SAB4700253
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD26-APC antibody produced in mouse
clone BA5b, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-DPP4
Selecione um tamanho
100 TEST
R$ 2.617,00
R$ 2.617,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 TEST
R$ 2.617,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.617,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
BA5b, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DPP4(1803)
Descrição geral
The mouse monoclonal antibody BA5b recognizes CD26, a 110 kDa type II membrane glycoprotein, which is a peptidase expressed on mature thymocytes, T cells (especially activated), B cells, NK cells and macrophages.
Imunogênio
Human T cell clone
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)