SAB4700204
Monoclonal Anti-CD58-Biotin antibody produced in mouse
clone MEM-63, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-LFA-3
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-63, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, pig
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD58(965)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?