SAB4700196
Monoclonal Anti-CD48-PE antibody produced in mouse
clone MEM-102, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-BLAST-1
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
phycoerythrin (R-PE) conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-102, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
nonhuman primates, human
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD48(962)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2