Documentos Principais
SAB4700185
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD44-APC antibody produced in mouse
clone MEM-263, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Pgp-1
Selecione um tamanho
100 TEST
R$ 3.489,00
R$ 3.489,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 TEST
R$ 3.489,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.489,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
Allophycocyanin conjugate
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-263, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, pig, canine
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD44(960)
Descrição geral
The antibody MEM-263 reacts with extracellular (N-terminal) domain of standard CD44 (Phagocyte glycoprotein 1), a 80-95 kDa transmembrane glycoprotein (hyaladherin family) present on the most of cells and tissues (leukocytes, endothelial cells, mesenchymal cells, etc.); it is negative on platelets and hepatocytes.
Imunogênio
COS-7 African green monkey kidney cells
Aplicação
The reagent is designed for Flow Cytometry analysis of human blood cells using 10 μL reagent / 100 μL of whole blood or 1e6 cells in a suspension. The content of a vial (1 mL) is sufficient for 100 tests.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in phosphate buffered saline containing 15 mM sodium azide and 0.2% high-grade protease free BSA as a stabilizing agent.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Arijit Mal et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 597673-597673 (2021-01-26)
Substantial number of breast cancer (BC) patients undergoing radiation therapy (RT) develop local recurrence over time. During RT therapy, cells can gradually acquire resistance implying adaptive radioresistance. Here we probe the mechanisms underlying this acquired resistance by first establishing radioresistant