SAB4700160
Monoclonal Anti-CD34 antibody produced in mouse
clone 4H11[APG], purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Mucosialin
About This Item
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H11[APG], monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD34(947)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade