SAB4700079
Monoclonal Anti-CD7 antibody produced in mouse
clone MEM-186, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-GP40
Selecione um tamanho
R$ 1.646,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.646,00
Previsão de entrega em21 de maio de 2025
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-186, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... CD7(924)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?