Documentos Principais
SAB4700052
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD247 azide free antibody produced in hamster
clone H146-968, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-CD247, Anti-CD3-Ζ
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
hamster
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
H146-968, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD247(919)
Descrição geral
The hamster antibody H146-968 reacts with CD3 zeta chain (CD247), which is a component of TCR/CD3 complex expressed on T cells.
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to amino acids 151-164 of mouse CD3 zeta
Aplicação
Suggested working dilution for immunoblotting is 1 μg/mL of sample. Indicated dilution is recommended starting point for use of this product. Working concentrations should be determined by the investigator.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Solution in azide free phosphate buffered saline, pH 7.4; 0.2 um filter sterilized.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)