SAB4600449
Monoclonal Anti-biotin IgG, CF™770 antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 3D6.6, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
CF™ 770 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3D6.6, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
(reacts with biotin)
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescência
λex 770 nm; λem 797 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2