SAB4600431
Anti-Mouse IgG (H+L), highly cross-adsorbed (min X Rat), CF™633 antibody produced in goat
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
R$ 658,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 658,00
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
CF™ 633 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
mouse
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
western blot: suitable
fluorescência
λex 630 nm; λem 650 nm
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Nota de preparo
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)