Documentos Principais
SAB4504256
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LEF-1 (pSer42) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 44 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer42)
Informações sobre genes
human ... LEF1(51176)
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human LEF-1 around the phosphorylation site of Ser42.
Immunogen Range: 8-57
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Xia Ke et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 143(4), 1560-1574 (2018-09-09)
Numbers of mesenchymal stem cells (MSCs) are increased in the airways after allergen challenge. Ras homolog family member A (RhoA)/Rho-associated protein kinase 1 (ROCK) signaling is critical in determining the lineage fate of MSCs in tissue repair/remodeling. We sought to investigate