SAB4503625
Anti-TCEAL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Nuclear phosphoprotein p21/SIIR, TCEA-like protein 1, TCEAL1, Transcription elongation factor A protein-like 1, Transcription elongation factor S-II protein-like 1
Selecione um tamanho
R$ 2.963,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.963,00
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 18 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TCEAL1(9338)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 91-140
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)