SAB4503539
Anti-COX19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
COX19, Cytochrome c oxidase assembly protein COX19, Hcox19
Selecione um tamanho
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 10 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COX19(90639)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 10-59
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)