Documentos Principais
SAB4503361
Sigma-Aldrich
Anti-ZC3H8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ZC3H8, ZC3HDC8, Zinc finger CCCH domain-containing protein 8
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.963,00
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.963,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em15 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZC3H8(84524)
Descrição geral
Anti-ZC3H8 Antibody detects endogenous levels of total ZC3H8 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human ZC3H8.
Immunogen Range: 81-130
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)