SAB4503018
Anti-p53 (Acetyl-Lys379), C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Antigen NY-CO-13, Cellular tumor antigen p53, Phosphoprotein p53, TP53, Tumor suppressor p53
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys379)
Informações sobre genes
human ... TP53(7157)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 344-393
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Artigos
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.