SAB4502960
Anti-TGF β Receptor II antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
TβR-II, TGF-β receptor type II, TGF-β type II receptor, TGFR-2, Transforming growth factor-β receptor type II
Selecione um tamanho
R$ 4.426,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.426,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 64 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFBR2(7048)
Descrição geral
Transforming growth factor β receptor 2 (TGFBR2) is a serine/threonine protein kinase, that belongs to the TGF β receptor subfamily. It is located on human chromosome 3p24.
Imunogênio
Immunogen Range: 91-140
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)