Documentos Principais
SAB4502741
Sigma-Aldrich
Anti-SEK1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
C-JUN N-terminal kinase kinase 1, Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 4, JNK activating kinase 1, JNK kinase 1, c-Jun N- terminal kinase kinase 1
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 44 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2K4(6416)
Descrição geral
Anti-SEK1 Antibody detects endogenous levels of total SEK1 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SEK1/MKK4.
Immunogen Range: 46-95
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.