SAB4502738
Anti-ACOT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Acyl-CoA thioesterase 1, Acyl-coenzyme A thioesterase 1, Inducible cytosolic acyl-coenzyme A thioester hydrolase, Long chain acyl-CoA hydrolase, Long chain acyl-CoA thioester hydrolase
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 46 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... ACOT1(641371)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 91-140
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade