SAB4502648
Anti-LATH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
BASE, Breast cancer and salivary gland-expressed protein, LATH, Latherin
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 19 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LATH(607627)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 71-120
Características e benefícios
forma física
Not finding the right product?