SAB4502627
Anti-BCLW antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Apoptosis regulator Bcl-W, BCL2L2, BCLW, Bcl-2-like 2 protein, KIAA0271
Selecione um tamanho
R$ 3.950,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.950,00
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 20 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BCL2L2(599)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 131-180
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)