SAB4502581
Anti-Retinoic Acid Receptor β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
HBV-activated protein, RAR-β, RAR-ε, nuclear receptor 1B2, retinoic acid receptor β
Selecione um tamanho
R$ 2.963,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.963,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RARB(5915)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 331-380
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mutation in the gene is associated with the development of anophthalmia and/or microphthalmia and diaphragmatic hernia. RARβ gene inactivation caused by RARβ methylation contributes to the pathogenesis of non-small cell lung cancer (NSCLC) and acts as a potential biomarker, risk factor and therapeutic target for NSLC.
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)