Documentos Principais
SAB4502525
Sigma-Aldrich
Anti-PTP1B antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CPTP1, Protein-protein-tyrosine phosphatase HA2, Protein-tyrosine phosphatase, Protein-tyrosine phosphatase 1B, non-receptor type 1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.950,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 49 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770)
Descrição geral
Anti-PTP1B Antibody detects endogenous levels of total PTP1B protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PTP1B.
Immunogen Range: 16-65
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Kathryn L Garner et al.
Scientific reports, 8(1), 3902-3902 (2018-03-04)
Disruption of the insulin-PI3K-Akt signalling pathway in kidney podocytes causes endoplasmic reticulum (ER) stress, leading to podocyte apoptosis and proteinuria in diabetic nephropathy. We hypothesised that by improving insulin sensitivity we could protect podocytes from ER stress. Here we use