Documentos Principais
SAB4502462
Sigma-Aldrich
Anti-PSMD12 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
26S proteasome non-ATPase regulatory subunit 12, 26S proteasome regulatory subunit p55
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.950,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 52 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PSMD12(5718)
Descrição geral
Anti-PSMD12 Antibody detects endogenous levels of total PSMD12 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PSMD12.
Immunogen Range: 151-200
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiaocheng Li et al.
Molecular medicine (Cambridge, Mass.), 30(1), 106-106 (2024-07-23)
Investigating immune cell infiltration in the brain post-ischemia-reperfusion (I/R) injury is crucial for understanding and managing the resultant inflammatory responses. This study aims to unravel the role of the RPS27A-mediated PSMD12/NF-κB axis in controlling immune cell infiltration in the context