Merck
SAB4502206
Anti-PLCG1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
PLC-γ-1, PLC-148, PLC-II, PLCG1, Phospholipase C-II
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Sobre este item
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IF
Citations:
-
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 148 kDa
species reactivity
mouse, rat, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunofluorescence: 1:100-1:500
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PLCG1(5335)
General description
Anti-PLCG1 Antibody detects endogenous levels of total PLCG1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PLCG1.
Immunogen Range: 1221-1270
Features and Benefits
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Physical form
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Número de item de comércio global
SKUGTIN
SAB4502206-100UG04061835715299