SAB4502201
Anti-PLAGL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
LOT-1, Lost on transformation 1, Pleiomorphic adenoma-like protein 1, Tumor supressor ZAC, Zinc finger protein PLAGL1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 50 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLAGL1(5325)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 311-360
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Not finding the right product?