Documentos Principais
SAB4502193
Sigma-Aldrich
Anti-PIGH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
PIG-H, Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit H, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class H protein
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.963,00
R$ 2.963,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.963,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 2.963,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 21 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PIGH(5283)
Descrição geral
Anti-PIGH Antibody detects endogenous levels of total PIGH protein.
Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class H (PIGH) is an endoplasmic reticulum-associated protein. The cDNA consists of 1394 base pairs. The C-terminal and N-terminal domains of protein face the cytoplasm.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PIGH.
Immunogen Range: 137-186
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class H (PIGH) has a role in glycosylphosphatidylinositol-anchor biosynthesis.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
PIG-A and PIG-H, which participate in glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis, form a protein complex in the endoplasmic reticulum.
Watanabe r, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271(43), 26868-26875 (1996)
Chromosomal assignment of genes involved in glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis: implications for the pathogenesis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.
Ware R E, et al.
Blood, 83(12), 3753-3757 (1994)
The first step of glycosylphosphatidylinositol biosynthesis is mediated by a complex of PIG?A, PIG?H, PIG?C and GPI1.
Watanabe r, et al.
The Embo Journal, 17(4), 877-885 (1998)