SAB4502139
Anti-PDGFR α antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
α platelet-derived growth factor receptor precursor, CD140a, PDGF-R-α, PDGFR-α, kinase PDGFR-α
Selecione um tamanho
R$ 4.426,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.426,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 122 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PGFRA(5156)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 731-780
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)