SAB4501636
Anti-Kir5.1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
IRK16, IRKG, Inward rectifier K channel Kir5.1, KCNJ16, Potassium channel
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 47 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Kcnj16(16517)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 369-418
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade