Key Documents
SAB4501635
Sigma-Aldrich
Anti-KIR6.2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ATP-sensitive inward rectifier potassium channel 11, IKATP, IRK11, Inward rectifier K channel Kir6.2, KCNJ11
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 43 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNJ11(3767)
Descrição geral
Anti-KIR6.2 Antibody detects endogenous levels of total KIR6.2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Kir6.2.
Immunogen Range: 190-239
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.