Documentos Principais
SAB4501589
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin beta 5 (ITGB5) Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
β-5, INTEGRIN, ITGB5
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.950,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.950,00
Previsão de entrega em14 de maio de 2025
Nome do produto
Anti-Integrin β5 antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 88 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ITGB5(3693)
Descrição geral
Anti-Integrin β5 Antibody detects endogenous levels of total Integrin β5 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Integrin beta5.
Immunogen Range: 721-770
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Takuya Ooishi et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 22(10), 885-899 (2017-09-09)
Milk fat globule-EGF factor 8 (MFG-E8) is a divalent-binding secretory protein possessing an Arg-Gly-Asp (RGD) motif and a phosphatidylserine (PS)-binding motif. This protein has been shown to be involved in mammary gland development and morphogenesis. Integrin-binding activity is necessary for