SAB4501335
Anti-TF2E2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GTF2E2, T2EB, TF2E2, Transcription initiation factor IIE β subunit
Selecione um tamanho
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em28 de abril de 2025
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 33 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GTF2E2(2961)
Descrição geral
The gene GTF2E2 (general transcription factor IIE subunit 2) is mapped to human chromosome 8p12. The protein has a serine-rich region, a centrally located forkhead domain, a leucine repeat motif, a region similar to the bacterial σ factor subdomain 3, a bHLH (basic region-helix-loop-helix) motif and a bHL (basic region-helix-loop) sequence.
Imunogênio
Immunogen Range: 151-200
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)