SAB4501319
Anti-GRM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
GPRC1B, GRM2, MGLUR2, Metabotropic glutamate receptor 2, mGluR2
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 95 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GRM2(2912)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 241-290
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?