Documentos Principais
SAB4501180
Sigma-Aldrich
Anti-GJA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Connexin-37, Cx37, Gap junction α-4 protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 37 kDa
reatividade de espécies
rat, human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... CXA4(2701)
Descrição geral
Anti-GJA4 Antibody detects endogenous levels of total GJA4 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GJA4.
Immunogen Range: 81-130
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xiwen Ling et al.
Animal cells and systems, 26(1), 10-18 (2022-03-22)
Although simvastatin has been shown to inhibit vascular permeability, which might be amplified via gap junction intercellular communication (GJIC), the underlying mechanism of action remains unclear. In the present study, we investigated the effects and mechanisms of simvastatin on endothelial