Documentos Principais
SAB4500714
Sigma-Aldrich
Anti-EGFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, Epidermal growth factor receptor precursor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.963,00
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04338
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.963,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
R$ 2.963,00
Previsão de entrega em31 de maio de 2025
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB04338
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 134 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Epidermal growth factor receptor (EGFR, ErbB1) is a transmembrane protein that exerts tyrosine kinase activity upon ligand induced activation. EGFR can be activated by binding EGF or at least six other structurally related protein ligands, including transforming growth factor-α (TGF-α), heparin-binding EGF-like growth factor (HB-EGF), betacellulin (BTC), amphiregulin, epiregulin and epigen. The gene encoding it is localized on human chromosome 7p11.2. Anti-EGFR Antibody detects endogenous levels of total EGFR protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human EGFR.
Immunogen Range: 1031-1080
Ações bioquímicas/fisiológicas
Upon activation by ligands, epidermal growth factor receptor (EGFR, ErbB1) initiates a signaling cascade which includes dimerization and internalization, tyrosine phosphorylation, DNA synthesis of target genes, and, ultimately, cell proliferation. EGFR signaling plays a role in the growth and differentiation of normal cells, but elevated EGFR activity is correlated with the development and pathogenesis of certain cancers.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Molecular mechanisms of resistance to the EGFR monoclonal antibody cetuximab.
Brand TM
Cancer Biology & Therapy, 11(9), 777-792 (2011)
A chromosomal region 7p11.2 transcript map: its development and application to the study of EGFR amplicons in glioblastoma.
Eley GD
Neuro-Oncology, 4(2), 86-94 (2002)