SAB4500712
Anti-EGFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, Epidermal growth factor receptor precursor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 134 kDa
reatividade de espécies
human, rat, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 661-710
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)