SAB4500489
Anti-DUSP19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Dual-specificity phosphatase TS-DSP1, LMW-DSP3, Protein phosphatase SKRP1, Stress-activated protein kinase pathway-regulating phosphatase 1
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 24 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... DUS19(142679)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 111-160
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade