SAB4500312
Anti-Histone H4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
H4F2, HIST, HIST1H4A, Histone H4
About This Item
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 11 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... H4-16(121504)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 6-55
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade