Documentos
SAB4500270
Sigma-Aldrich
Anti-CKS2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CKS-2, CKS2, Cyclin-dependent kinases regulatory subunit 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 9 kDa
reatividade de espécies
human, mouse
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CKS2(1164)
Descrição geral
Anti-CKS2 Antibody detects endogenous levels of total CKS2 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CKS2.
Immunogen Range: 1-50
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.