Documentos Principais
SAB4500148
Sigma-Aldrich
Anti-Cofilin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CFL, CFL1, CFL2, Cofilin 2, Cofilin-1
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1559
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.950,00
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.950,00
Check Cart for Availability
Um anticorpo recombinante, sem conservantes, está disponível para seu alvo. Tente ZRB1559
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 18 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CFL2(1073)
Descrição geral
Anti-Cofilin Antibody detects endogenous levels of total Cofilin protein.
Cofilin is a member of the actin depolymerizing factor/cofilin family. Among all members, cofilin‐1 is the predominant isoform. It is located on human chromosome 11q13.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Cofilin.
Immunogen Range: 61-110
Aplicação
Anti-Cofilin antibody has been used in western blotting.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cofilin plays an important role in actin filament remodeling that is required in chemotaxis, cell migration and invasion of tumor cells.
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jun-Bum Park et al.
Oncotarget, 5(19), 9382-9395 (2014-09-23)
Malignant gliomas are highly proliferative and invasive neoplasms where total surgical resection is often impossible and effective local radiation therapy difficult. Consequently, there is a need to develop a greater understanding of the molecular events driving invasion and to identify
Mapping of human non-muscle type cofilin (CFL1) to chromosome 11q13 and muscle-type cofilin (CFL2) to chromosome 14
Gillett GT, et al.
Annals of Human Genetics, 60 (1996)
Immune-complex level of cofilin-1 in sera is associated with cancer progression and poor prognosis in pancreatic cancer
Satoh M, et al.
Cancer Science, 108, 795-803 (2017)
Irena Audzeyenka et al.
Journal of cellular physiology, 236(6), 4655-4668 (2020-11-28)
Insulin plays a major role in regulating glucose homeostasis in podocytes. Protein kinase G type Iα (PKGIα) plays an important role in regulating glucose uptake in these cells. Rac1 signaling plays an essential role in the reorganization of the actin
Irena Audzeyenka et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1867(8), 118723-118723 (2020-04-18)
A growing body of evidence suggests a role of proteolytic enzymes in the development of diabetic nephropathy. Cathepsin C (CatC) is a well-known regulator of inflammatory responses, but its involvement in podocyte and renal injury remains obscure. We used Zucker