Key Documents
SAB4500141
Sigma-Aldrich
Anti-CELF-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
Bruno-like protein 2, CELF-1, CUG triplet repeat RNA-binding protein 1, CUG-BP1, RNA-binding protein BRUNOL-2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 52 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CELF1(10658)
Descrição geral
Anti-CELF-1 Antibody detects endogenous levels of total CELF-1 protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CELF-1.
Immunogen Range: 71-120
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Misgana Idris et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 47(3), 314-319 (2019-01-05)
Sulfotransferase 4A1 (SULT4A1) is a sulfotransferase-like protein that is highly conserved between species. In human tissues, there are two transcripts, one that produces a full-length protein and one that produces an unstable truncated protein. The second transcript, which includes a