Documentos Principais
SAB4500122
Sigma-Aldrich
Anti-BATF antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
B-ATF, SF-HT-activated gene 2 protein, SFA-2
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 3.950,00
R$ 3.950,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 3.950,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.950,00
Previsão de entrega em25 de maio de 2025
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 14 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BATF(10538)
Descrição geral
Anti-BATF Antibody detects endogenous levels of total BATF protein.
Imunogênio
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human BATF.
Immunogen Range: 10-59
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Lindsay M LaFave et al.
Cancer cell, 38(2), 212-228 (2020-07-25)
Regulatory networks that maintain functional, differentiated cell states are often dysregulated in tumor development. Here, we use single-cell epigenomics to profile chromatin state transitions in a mouse model of lung adenocarcinoma (LUAD). We identify an epigenomic continuum representing loss of