SAB4500068
Anti-p27 KIP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
CDKN1B, CDN1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B, Cyclin-dependent kinase inhibitor p27, KIP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 22 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDKN1B(1027)
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 1-50
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade