SAB4500028
Anti-AOS1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
AOS1, SAE1, SUA1, SUMO-activating enzyme subunit 1, Ubiquitin-like 1-activating enzyme E1A
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 38 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SAE1(10055)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Immunogen Range: 221-270
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
forma física
Não está encontrando o produto certo?