Documentos Principais
SAB4301632
Sigma-Aldrich
Anti-TTI1
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
KIAA0406, smg-10
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 1.762,00
R$ 1.762,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 1.762,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 1.762,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:25-1:100
nº de adesão
NP_055472
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TTI1(9675)
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to residues near the N terminal of human TELO2 interacting protein 1
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thomas Prince et al.
Oncotarget, 9(66), 32702-32717 (2018-09-18)
Muscle invasive bladder cancer (MIBC) is a common malignancy and major cause of morbidity worldwide. Over the last decade mortality rates for MIBC have not decreased as compared to other cancers indicating a need for novel strategies. The molecular chaperones