Documentos
SAB4301610
Sigma-Aldrich
Anti-PLXNA3
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
HSSEXGENE, PLXN3, PLXN4, XAP-6
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous glycerol solution
reatividade de espécies
human, rat, mouse
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:30-1:150
nº de adesão
NP_059984
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLXNA3(55558)
Categorias relacionadas
Imunogênio
Synthetic peptide corresponding to residues near the C terminal of human plexin A3
Características e benefícios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
forma física
Rabbit IgG in pH7.4 PBS, 0.05% NaN3, 40% Glycerol.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1